Läs mer
MedChemExpress OVA Peptide 323-339
Produktkod. 16472749
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
16472749 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472749 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0286
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress OVA Peptide (323-339) represents a T and B cell epitope of Ovalbumin (Ova), which is important in the generation and development of immediate hypersensitivity responses in BALB/c mice.
Specifikationer
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 1773.91 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : ≥ 50 mg/mL (28.19 mM)
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.