Learn More
Huenersdorf™ Ovale 50 ml-LDPE-Spenderflasche
Catalog Number 10082484
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 ml
Diese Dispenserflaschen sind aus bruchsicherem und lebensmittelsicherem LDPE hergestellt und ermöglichen eine besonders präzise Dosierung.
  • Naturfarben
  • Sehr beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
  • Ovale Form für einfachen Griff
  • Mit gelber Überwurfmutter und roter Schutzkappe
  • Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
Fassungsvermögen 50 ml
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 79 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besonders präzise Dosierung
Enthält Überwurfmutter und Schutzkappe
Material LDPE
Temperaturbereich (metrisch) −20 °C bis +70 °C
Breite (metrisch) 51 mm
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Form Oval