Learn More
Honeywell™ Overspec Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Größe:
Mittel
Groß
Beschreibung
- Die Überbrille bietet Mitarbeitern vollen Schutz, wobei sie gleichzeitig ihre eigene Korrekturbrille tragen können.
- Verstellbar und biegsam
- Drahtbügel bieten Flexibilität für eine sichere, individuelle Passform
- Stufenweise verstellbare Bügel (3 Positionen) für eine zusätzliche Anpassung der Passform.
- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, in der verarbeitenden Industrie und in der pharmazeutischen Industrie
- Schutz vor Abrieb, Partikeln in der Luft, Biogefährdung, Stößen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: C899.1B-D, EC-Bescheinigung: C899.3B-D |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz in der Landwirtschaft, in der verarbeitenden Industrie und in der pharmazeutischen Industrie |
Rahmenfarbe | Blau/schwarz |
Größe | Mittel |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Nylon |