Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Mikroelektrophoresesystem-Kämme
Mit den strapazierfähigen, einteiligen standardmäßigen Kämmen mit sieben Zinken vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen.
Marke: Thermo Scientific™ C2-7C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mit den strapazierfähigen, einteiligen Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ C2-S-Mikro-Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese standardmäßigen Kämme mit sieben Zinken sind in zwei Dicken (1.0 und 1.5 mm) erhältlich und für das Owl™ C2-S-Mikro-Elektrophoresesystem geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges ZusammensetzenSpezifikation
Standardkamm | |
Owl™ | |
7 |
Owl™ C2-S Mikro-Elektrophoresesystem | |
Kämme | |
1.0 mm |