Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Kamm für Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 25-Zahn
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
Marke: Thermo Scientific™ P2-20FG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.21000kg
Beschreibung
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
- Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
- Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
Spezifikation
Mattiertes Glas | |
Neutrales Glas | |
20 cm |
Fisherbrand™ P2 -CST-System | |
3/16 Zoll | |
20 cm |