Learn More
OX26 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560345
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15718181
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GREHAGCRFR FGRQDEGSEA TGFLPAAGEK TSGPLGNLAE ELNGYSRKKG GFSFR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 75%.
OX26 Polyclonal antibody specifically detects OX26 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OX26
Polyclonal
Unconjugated
QRFP
26RFa; neuropeptide; Neuropeptide RF-amide; Orexigenic neuropeptide QRFP; P518; P518 precursor protein; P518 precursor protein (P518); prepro-QRFP; Pyroglutamylated arginine-phenylalanine-amide peptide; pyroglutamylated RFamide peptide; QRF-amide; Qrfp; RF(Arg-Phe)amide family 26 amino acid peptide (P518)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
347148
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P83859
QRFP
Recombinant protein corresponding to Human OX26