missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Reinheit (%) | 99.5% (min.) |
Güte | ACS |
Menge | 500 g |
Verlust bei Trocknung | 28 - 30 % |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'