Learn More
MedChemExpress Oxazine 1 perchlorate
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 24796-94-9 |
| Löslichkeit | DMSO : 50 mg/mL (117.96 mM∣Need ultrasonic) |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Menge | 5 mg |
| Molekulargewicht | 423.89 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 95.0% |
| Versandbedingung | Room temperature |