Learn More
Oxetan-3-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
Oxetane-3-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxetan-3-carboxylisäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. . Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Oxetan-3-carboxylisäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. . Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxetane-3-carboxylic acid |
Dichte | 1.374 |
Siedepunkt | 244°C |
Flammpunkt | 115°C (239°F) |
Menge | 500 mg |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 102.09 |
Reinheit (%) | 95% |