Learn More
Thermo Scientific™ Blut-Agar-Basis Nr. 2 (dehydriert)
Kultivieren und isolieren Sie mit diesem sehr nahrhaften Medium anspruchsvolle Krankheitserreger und andere Mikroorganismen
Marke: Thermo Scientific™ CM0271B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53100kg
Beschreibung
Kultivieren und isolieren Sie mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Blut-Agar-Basis Nr. 2 (dehydriert) anspruchsvolle Pathogene und andere Mikroorganismen. Die speziell entwickelte Rezeptur erfüllt den Bedarf nach einem nahrhaften Blut-Agar, der eine maximale Gewinnung empfindlicher Organismen ermöglicht, ohne in deren hämolytische Reaktionen einzugreifen. Dieser Nährboden kann ohne Zusätze für die kurzfristige Haltung von Stammkulturen verwendet werden. Durch den Zusatz von Blut wird der Nährboden für die Bestimmung hämolytischer Reaktionen, die wichtige Diagnosekriterien für viele Organismen darstellen, verwendbar.
Als verbesserte Version der Blut-Agar-Basis ist Blut-Agar-Basis Nr. .2 ein sehr nahrhaftes Medium, das in der Regel als Basalmedium für die Vorbereitung von Blut-Agar durch den Zusatz von Blut verwendet wird. Kann auch als Universalmedium ohne den Zusatz von Blut verwendet werden.
- Zeigt hervorragende wachstumsfördernde Eigenschaften und eine bessere Pigmentbildung bei chromogenen Bakterien.
- Unterstützt eine frühe, üppige Koloniebildung anspruchsvoller Organismen, insbesondere Streptokokken und Pneumokokken.
- Ermöglicht durch den Zusatz von defibriniertem Blut die Bestimmung hämolytischer Reaktionsmuster.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Blut-Agar-Basis | |
Agar | |
Für 12,5 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen