Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Listeria-Testkit
Das Thermo Scientific™ Oxoid Listeria-Kit ist ein schneller Latex-Agglutinationstest zur präsumptiven Identifizierung von Listeria-Spezies in Kulturen.
Marke: Thermo Scientific™ DR1126A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Oxoid Listeria-Kit ist ein schneller Latex-Agglutinationstest zur präsumptiven Identifizierung von Listeria-Spezies in Kulturen.
Die Mikrotiterplatte wird mit angereicherten vorgetesteten Lebensmittelproben inokuliert und mit einem monoklonalen Antikörper-Konjugat gewaschen, das an Salmonella-Antigene bindet und dadurch einen Immunkomplex bildet. 8 abreißbare Streifen.Spezifikation
Listeria-Testkit | |
Vorgetestete Lebensmittel | |
50 Tests/Kit | |
Listeria spp. |
Präsumptive Identifizierung von Listeria spp. In Kulturen | |
Listeria-Testkit | |
50 Tests/Kit |