Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Listeria-Ergänzungsstoff
Oxoid ONE Broth Listeria eignet sich als selektive Anreicherungsbouillon für Listeria-Arten und erkennt diese in Lebensmittelproben innerhalb von 24 Stunden.
Marke: Thermo Scientific™ SR0234E
Weitere Details : CAS : 1405-20-5 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Oxoid ONE Broth Listeria eignet sich als selektive Anreicherungsbouillon für Listeria-Arten und erkennt diese in Lebensmittelproben innerhalb von 24 Stunden.
Zum Hinzufügen zu ONE Broth Salmonella, Artikel-Nr. CM1091BONE Broth - Listerien: Typische Formulierung
- Pepton: 26 g/l; Kohlehydrat-Mischung: 6 g/l; Salzmischung: 10 g/l mit einem pH-Endbereich von 7,4 ±0,2 bei 25 °C.
Aussehen:
- Trockennährmedium: Strohfarbenes, frei fließendes Pulver
- Selektiv-Supplement: Orange/gelb, gefriergetrocknetes Pellet
- Bereitgestelltes Medium: Dunkle strohfarbene, klare Flüssigkeit
Hinweis:
Formulierungsanweisungen
- 22 g ONE Broth-Listerienbasis in 500 ml (44 g/l) destilliertem Wasser auflösen
- Gut mischen und durch Autoklavieren bei 121 °C für 15 Minuten sterilisieren
- Medium auf mindestens 50 °C abkühlen und aseptisch den Inhalt eines Fläschchens ONE Broth Listerien-Selektiv-Supplement hinzufügen (Herst. -Nr. SR0234), nach Anweisung rekonstituiert
Testprotokoll
- 25 g Untersuchungsmaterial in 225 ml ONE Broth – Listerien geben und im Stomacher mindestens 30 Sekunden lang zerkleinern, um alles zu mischen
- Bouillon ohne Schütteln bei 30 °C während 24±2 Stunden inkubieren
- Bestätigen Sie präsumtive Kolonien auf den Agarplatten als Listeria monocytogenes oder Listeria spp. mit geeigneten Methoden, z. B. Gram-Stain, Katalase, Oxidase, Oxoid-Listeria-Latex-Testkit (Herst. Nr. DR1126)
- Oxoid O.B.I.S. mono (Herst. Nr. ID0600), Microbact Listeria 12L (Herst. Nr. MB1128)
Bewegen Sie den Beutel vorsichtig, und entnehmen Sie dann mit einer mikrobiologischen Schlaufe 10 μl und inokulieren Sie auf ein geeignetes Agarmedium, z. B. Brilliance Listerien-Agar (Herst. Nr. CM1080, SR0222 und SR0228) und inkubieren Sie entsprechend (24-48 Stunden bei 37 °C)
Spezifikation
Listeria | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
ONE Broth-Listeria Supplement | |
Ergänzungsstoff | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 225 ml Medium |
Nur für Laboranwendungen