Learn More
Thermo Scientific™ Oxacillin-Resistenz-Screening-Agar-Basis (dehydratisiert)
Direktes Screening auf Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) aus routinemäßigen Abstrichproben mit diesem selektiven Medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM1008B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Direktes Screening auf Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) aus routinemäßigen Abstrichproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxacillin-Resistenz-Screening-Agar-Basis (dehydratisiert) unter Verwendung von ORSAB-Selektiv-Supplement (SR0195).
Die Oxacillin-Resistenz-Screening-Agar-Basis basiert auf dem herkömmlichen Mannitol-Salz-Agar CM0085 mit einer Verringerung der Salzkonzentration von 75 g/l (7,5 %) auf 55 g/l (5,5 %). Dieser niedrigere Salzgehalt reicht immer noch aus, um die meisten anderen Bakterien als Staphylokokken zu hemmen und gleichzeitig das Wachstum niedriger MRSA-Mengen zu optimieren.
Oxacillin-Resistenz-Screening Agar ist als Medium für das direkte Screening von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) aus routinemäßigen Abstrichproben vorgesehen. Das Screening von Patienten und Personal zur Früherkennung von MRSA-Kolonien ist für die Verhinderung von Epidemien unerlässlich.
- Selektiv: Oxacillin, Polymyxin B und eine hohe Salzkonzentration machen das Medium selektiv für Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA).
- Einfach zu lesen: Intensiv blaue MRSA-Kolonien sind auf einem farblosen Hintergrund leicht erkennbar, so dass der Organismus in Mischkulturen einfach identifiziert werden kann.
Oxacillin-Resistenz-Screening-Agar-Basis ist ein nahrhaftes und selektives Medium, das Pepton für das Wachstum, eine hohe Salzkonzentration und Lithiumchlorid enthält, um Nicht-Staphylokokken-Wachstum mit Mannitol und Anilinblau zu unterdrücken und so die Mannitolfermentation nachzuweisen.
Das im ORSAB-Selektiv-Supplement SR0195 enthaltene Antibiotikum ist Oxacillin mit 2 mg/l, um Methicillin-sensitiven Staphylococcus aureus (MSSA) und Polymyxin B zur Unterdrückung anderer Bakterien zu hemmen, die bei einer derart hohen Salzkonzentration wachsen können, z. B. Proteus spp.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Agar-Basis für das Oxacillin-Resistenz-Screening | |
Agar | |
Für 4.8 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen