Learn More
OXSM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen OXSM
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30228257
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35609-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30229947
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35609-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
OXSM Polyclonal antibody specifically detects OXSM in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
OXSM
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
metabolism
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
54995
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
3-ketoacyl-acyl carrier protein synthase, 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase, mitochondrial, 3-oxoacyl-ACP synthase, mitochondrial, acyl-malonyl acyl carrier protein-condensing enzyme, beta-ketoacyl synthase, Beta-ketoacyl-ACP synthase, EC 2.3.1, EC 2.3.1.41, FASN2D, FLJ20604, KASI, KS3-oxoacyl-acyl-carrier-protein synthase, type II mitochondrial beta-ketoacyl synthase
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-459 of human OXSM (NP_060367.1).,, Sequence:, EYKSIPCSVAAYVPRGSDEGQFNEQNFVSKSDIKSMSSPTIMAIGAAELAMKDSGWHPQSEADQVATGVAIGMGMIPLEVVSETALNFQTKGYNKVSPFFVPKILVNMAAGQVSIRYKLKGPNHAVSTACTTGAHAVGDSFRFIAHGDADVMVAGGTDSCISPLSLAGFSRARALSTNSDPKLACRPFHPKRDGFVMGEGAAVLVLEEYEHAVQRRARIYAEVLGYGLSGDAGHITAPDPEGEGALRCMAAALKDAGVQPEEISYINAHATSTPLGDAAENKAIKHLFKDHAYALAVSSTKGATGHLLGAAGAVEAAFTTLACYYQKLPPTLNLDCSEPEFDLNYVPLKAQEWKTEKRFIGLTNSFGFGGTNATLCIAGL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.