missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OXSM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | OXSM |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896324
|
Proteintech
16642-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886324
|
Proteintech
16642-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a beta-ketoacyl synthetase. The encoded enzyme is required for elongation of fatty acid chains in the mitochondria. Alternatively spliced transcript variants have been described.Spezifikation
OXSM | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9D404, Q9NWU1 | |
289934, 54995, 71147 | |
OXSM Fusion Protein Ag10004 | |
Primary | |
-20°C | |
OXSM |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Beta ketoacyl ACP synthase, FASN2D, KASI, KS, OXSM | |
Oxsm | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |