missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxybutynin chloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Oxybutynin chloride is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxybutynin chloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1508-65-2 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H32ClNO3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.84 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (84.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(O)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)OCC#CCN(CC)CC.[H]Cl |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur