Learn More
Oxyclozanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15618775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15618775 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15618775 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460881000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C13H6Cl5NO3
Strukturformel Cl3C6H(OH)C(=O)NHC6H2(OH)Cl2
MDL-Nummer MFCD00864507
Menge 100 mg
Synonym oxyclozanide, oxiclozanidum, zanil, oxyclozanid, zanilox, diplin, 2,3,5-trichloro-n-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl-6-hydroxybenzamide, oxyclozanide inn:ban, oxyclozanidum inn-latin, oxiclozanida inn-spanish
InChI-Schlüssel JYWIYHUXVMAGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(C(=O)NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC-Name 2,3,5-trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide
Molekulargewicht (g/mol) 401.45
PubChem CID 16779
Formelmasse 401.46
Reinheit (%) 98%