Learn More
p-Anisaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723085 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10723085 500 g Glasflasche 500 Gramm
10554521 25 g Glasflasche 25 Gramm
10153291 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723085 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 352295000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2186-92-7
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
MDL-Nummer MFCD00036507
InChI-Schlüssel NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
IUPAC-Name 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzol
SMILES COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisaldehyde dimethyl acetal
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0680g/mL
Siedepunkt 235.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5045 to 1.5065
Menge 500 g
Relative Dichte 1.068
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in common organic solvents
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit