Learn More
p-Anisinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686542 250 g Kunststoffflasche -
10686352 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10654822 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
13418378 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10686542 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152372500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.90 €
    45.65 € / 250 Gramm
    Sparen 5.25 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-09-4
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002542
InChI-Schlüssel ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC-Name 4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 181.0°C to 186.0°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Siedepunkt 275.0°C
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3OC6H4CO2H
Brechungsindex 1.5710 to 1.5760
Menge 250 g
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,ethyl acetate
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver