Learn More
P-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-61020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10446900 5 g Glasflasche 5 Gramm
10763631 250 g Glasflasche 250 Gramm
10030700 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10446900
Marke: Thermo Scientific Acros 104830050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-94-9 , 90-04-0
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
MDL-Nummer MFCD00007864
InChI-Schlüssel BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC-Name 4-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisidine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 56.0°C to 59.0°C
Farbe Braun bis Grau
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 240.0°C to 243.0°C
Flammpunkt 122°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4NH2
Menge 5 g
Beilstein 13, 435
Merck Index 14, 667
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 21g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, ethanol and ether, soluble in acetone and benzene
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Granulat oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Anisidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P330-Mund ausspülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Anisidine, o-Anisidine