Learn More
p-Benzochinondioxim, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478157 50 g 50 Gramm
11488157 250 g 250 Gramm
11468157 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17532.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 105-11-3 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-11-3
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00063636
InChI-Schlüssel LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
Synonym 1,4-benzoquinone dioxime, p-benzoquinonedioxime, p-benzoquinone dioxime, p-quinone dioxime, quinone dioxime, benzoquinone dioxime, p-quinone oxime, actor q, dioxime p-benzoquinone, dibenzo pqd
PubChem CID 7737
IUPAC-Name N-(4-Nitrosophenyl)hydroxylamin
SMILES ON=C1C=CC(C=C1)=NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Benzoquinone dioxime
Schmelzpunkt ∼223°C (decomposition)
Dichte 1.49
Menge 50 g
Beilstein 2043234
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 95%