Learn More
p-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15617790 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617790 5 g Glasflasche 5 Gramm
15687780 100 g Glasflasche 100 Gramm
15607790 500 g Glasflasche 500 Gramm
15697780 2 kg Glasflasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15617790 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. C857515G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 106-44-5
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002376
InChI-Schlüssel IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC-Name 4-Methylphenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Cresol
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Farbe Farblos
Dichte 1.034g/mL at 25°C
Siedepunkt 202°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Zündpunkt 1038°F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4OH
Menge 5 g
UN-Nummer UN3455
Beilstein 1305151
Dampfdichte 3.72 (vs air)
Formelmasse 108.14g/mol
Reinheit (%) 0.99