Learn More
p-Cresol, TRC
Artikelnummer. 30134885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134885 2.5 g 2.50 Gramm
18051950 10 g 10 Gramm
18070350 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7819002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-44-5
Summenformel C7 H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Synonym 4-Methylphenol, p-Cresol, Phenol, 4-methyl-, p-Cresol (8CI), 4-Methylphenol, 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-hydroxybenzene, 4-Cresol, 4-Hydroxytoluene, NSC 3696, p-Cresylic acid, p-Hydroxytoluene, p-Methylhydroxybenzene, p-Methylphenol, p-Oxytoluene, p-Toluol, p-Tolyl alcohol
IUPAC-Name 4-Methylphenol
SMILES Cc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylphenol (p-Cresol)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Formelmasse 108.0575
Reinheit (%) >95%