Learn More
p-(Dimethylamin)Benzaldehyd, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518784 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15518784 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15518784 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. J41805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 €
    236.82 € / 100 Gramm
    Sparen 55.18 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00003381
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Dimethylaminbenzaldehyd, p-Dimethylaminobenzaldehyd, Ehrlich Reagenz, p-Formaldimethylanilin, Benzaldehyd, 4-Dimethylamin, p-Dimethylamino-Benzaldehyd, p-Formyl-n,n-dimethylanilin, N,N-Dimethyl-p-aminobenzaldehyd, p-n,n-Dimethylamino-Benzaldehyd, 4-Dimethylaminbenzolcarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-(Dimethylamino-)Benzaldehyd
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Formelmasse 149.19
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz