Learn More
p-Dimethylaminobenzaldehyd, für die ACS-Analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11472822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11472822 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11472822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215251710
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Dimethylaminobenzaldehyde
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
CAS 100-10-7
Farbe Weiß bis Creme-farben
Summenformel C9H11NO
MDL-Nummer MFCD00003381
Menge 10 g
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
PubChem CID 7479
Formelmasse 149.2
Physikalische Form Kristallpulver