Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 459-46-1 |
| Summenformel | C7H6BrF |
| MDL-Nummer | MFCD00000359 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide |
| InChI-Schlüssel | NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | FC1=CC=C(CBr)C=C1 |
| IUPAC-Name | 1-(Brommethyl)-4-fluorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.03 |
| Mehr anzeigen |