Learn More
P-Mentha-8-Thiol-3-on, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465956 25 g 25 Gramm
11455956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22287.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38462-22-5 | C10H18OS | 186.313 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38462-22-5
Summenformel C10H18OS
Molekulargewicht (g/mol) 186.313
MDL-Nummer MFCD00012393
InChI-Schlüssel RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-mentha-8-thiol-3-one, 8-mercaptomenthone, 8-mercapto-p-menthan-3-one, thiomenthone, 8-mercapto-p-menthane-3-one, cyclohexanone, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methyl, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexanone, buchu mercaptan, 5-methyl-2-2-sulfanylpropan-2-yl cyclohexan-1-one, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexan-1-one
PubChem CID 61982
IUPAC-Name 5-Methyl-2-(2-sulfanylpropan-2-yl)cyclohexan-1-on
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Mentha-8-thiol-3-one
Namenshinweis cis + trans
Dichte 1
Siedepunkt 270°C to 272°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Menge 25 g
Formelmasse 186.31
Reinheit (%) 97%