Learn More
P-Mentha-8-Thiol-3-on, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Mentha-8-thiol-3-one |
| Namenshinweis | cis + trans |
| Dichte | 1 |
| Siedepunkt | 270°C to 272°C |
| Flammpunkt | 108°C (226°F) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 186.31 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- p-Mentha-8-thiol-3-one
- Achtung
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: p-Mentha-8-thiol-3-one