Learn More
P-Methylstyrol, stabilisiert, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11914461 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10357200 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10353812 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10458152 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11914461 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 127700025
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 622-97-9
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00008621
InChI-Schlüssel JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC-Name 1-ethenyl-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material p-Methylstyrene
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8960g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 175.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH=CH2
Brechungsindex 1.5410 to 1.5430
Menge 2.5 L
Beilstein 05,485
Relative Dichte 0.896
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.1% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • p-Methylstyrene, stabilized
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.