Learn More
p-Nitrophenol, > 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443730 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443730 100 g
11413730 1 g
11423730 5 g
11433730 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443730 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210246180
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 100-02-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007331
InChI-Schlüssel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitrophenol
Farbe Gelb
Dichte 1.479g/mL
Menge 100 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) >99%
Physikalische Form Kristallpulver