Learn More
p-Nitrophenylphosphat (Dinatriumsalz, Hexahydrat), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
p-Nitrophenylphosphat eignet sich als Substrat für alkalische und saure Phosphatase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate |
Prozentgehaltsbereich | ≥98.0% |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 371 |
Physikalische Form | Pulver; Feststoff |