missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-selectin Mouse anti-Human, Clone: 3G2C7, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Proteintech 60322-1-IG-150UL

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16877415

  • 410.00 € / 150 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

P-Selectin, also called CD62, GRMP, GMP140 is a 140-kD adhesion molecule, expressed at the surface of activated cells, that mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. The P-Selectin gene is mapped on 1q24.2. P-selectin plays an essential role in the initial recruitment of leukocytes (white blood cells) to the site of injury during inflammation. P-selectin is also very important in the recruitment and aggregation of platelets at areas of vascular injury. In quiescent platelet, P-selectin is located on the inner wall of alpha-granules. Sorting nexin-17 interacts with the cytosolic domain of P-selectin and suggested that SNX17 may function in the intracellular trafficking of P-selectin. P-selectin expression was found to be significantly and positively correlated with carotid artery stiffness and wall thickness, and the percentage of P-selectin-positive platelets was significantly higher in patients with carotid plaque.
Spezifikation

Spezifikation

P-selectin
Monoclonal
1.08 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P16109
SELP
P-selectin Fusion Protein Ag4124
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
3G2C7
Unconjugated
SELP
CD62, CD62P, GMP 140, GMP140, GMRP, Granule membrane protein 140, GRMP, LECAM3, P selectin, PADGEM, PSEL, P-selectin, SELP
Mouse
Protein A
RUO
6403
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt