Learn More
Thermo Scientific Chemicals p-Terphenyl, 99+%
Artikelnummer. 10513881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10513881 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10626342 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10361424 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513881 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 137920250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-94-4 | C18H14 | 230.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-94-4
Summenformel C18H14
Molekulargewicht (g/mol) 230.31
MDL-Nummer MFCD00003061
InChI-Schlüssel XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
IUPAC-Name 1,4-Diphenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Terphenyl
Namenshinweis Pure
Schmelzpunkt 209.0°C to 216.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 207g/mL
Siedepunkt 383.0°C
Flammpunkt 207°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5C6H4C6H5
Menge 25 g
Beilstein 05, 695
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and toluene
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form kristallines Pulver,Shiny Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Terphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Terphenyl