Learn More
p-Terphenyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022188
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11432597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14833.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
p-Terphenyl is a specialty material, and may be used in ionized radiation detectors, nonpolar laser dye, and single molecule optical probe of scanning near-field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Terphenyl ist ein Spezialmaterial und kann in ionisierten Strahlungsdetektoren, unpolaren Laserfarbstoffen und optischen Einzelmolekülsonden zur Messung in der Nahfeldmikroskopie verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in heißem Benzol. Stark löslich in heißem Ethylalkohol. 
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-94-4
Summenformel C18H14
Molekulargewicht (g/mol) 230.31
MDL-Nummer MFCD00003061
InChI-Schlüssel XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
IUPAC-Name 1,4-Diphenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Terphenyl
Schmelzpunkt 212°C to 215°C
Dichte 1.23
Siedepunkt 405°C
Flammpunkt 207°C (404°F)
Menge 25 g
Beilstein 1908447
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hot benzene. Very soluble in hot ethyl alcohol.
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) ≥99%