Learn More
p-Tolualdehyd 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447530 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10447530 100 g Glasflasche 100 Gramm
10457530 500 g Glasflasche 500 Gramm
10105593 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10447530 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139001000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-87-0
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00006954
InChI-Schlüssel FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC-Name 4-Methylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolualdehyde
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -6.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0150g/mL
Siedepunkt 204.0°C to 205.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CHO
Brechungsindex 1.5420 to 1.5480
Menge 100 g
Beilstein 07, 297
Relative Dichte 1.015
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolualdehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Tolualdehyde