Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Tolualdehyde |
| Namenshinweis | 99+% |
| Schmelzpunkt | -6.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.0150g/mL |
| Siedepunkt | 204.0°C to 205.0°C |
| Flammpunkt | 71°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |