Learn More
p-Toluolsulfonsäureamidm 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494000 250 g -
11450133 500 g 500 Gramm
11460133 2500 g 2500 Gramm
11470133 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11494000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12156.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
p-Toluene sulfonamide was used to prepare the precursor required for synthesis of ethyl 6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate. It act as a derivative of ammonia activated to alkylation by alkyl halides is exemplified by the synthesis of N-tosyl-2,3-dihydroisoindole from o-xylylene dibromide. It is a precursor of N-tosyl imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Toluol-Sulfonamid wurde zur Herstellung des Vorläufers verwendet, der für die Synthese von Ethyl-6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-carboxylat erforderlich ist. Es fungiert als Derivat von Ammoniak, das durch Alkylhalogenide zur Alkylierung aktiviert wird, veranschaulicht am Beispiel der Synthese von N-Tosyl-2,3-dihydroisoindol aus O-Xylylendibromid. Ein Vorläufer von N-Tosyliminen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-55-3
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.214
MDL-Nummer MFCD00011692
InChI-Schlüssel LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
IUPAC-Name 4-Methylbenzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonamide
Schmelzpunkt 136°C to 139°C
Siedepunkt 221°C (10 mmHg)
Flammpunkt 202°C (395°F)
Menge 250 g
Beilstein 472689
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) ≥98%