Description
- p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat wurde als Reduktionsmittel für die reduktive Aminierung von Ketonen und Aldehyden verwendet.
- In Gegenwart von p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat wurden neuartige Deazaflavin-Cholestan-Hybridverbindungen in einer Kondensationsreaktion synthetisiert.
- 2-Phenylethyl-alpha-glucosid wurde auch in Gegenwart von p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat synthetisiert.
Specifications
Specifications
| Schmelzpunkt | 97 °C bis 107 °C |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1,23 bis 1,24 g/cm³ bei 20 °C (Lit.) |
| Verpackung | Glas |
| Menge | 100 g |
Safety and Handling
Product Identifier
- para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate