Learn More
p-Toluensulfonylchlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10736161 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Unit Size:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
25 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10736161 25 g Glasflasche 25 Gramm
10443883 100 g Glasflasche -
10437720 500 g Glasflasche -
10775981 2 kg Glasflasche 2 Kilogramm
11944581 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10736161 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 139030250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-59-9
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.64
MDL-Nummer MFCD00007450
InChI-Schlüssel YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
IUPAC-Name 4-methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 67.0°C to 69.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 134.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO2Cl
Menge 25 g
Beilstein 11,103
Fieser 01,1179; 03,292; 04,510; 05,676; 06,598; 08,489; 11,536; 13,286
Merck Index 15,9693
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: hydrolysis to acid, freely soluble in alcohol, benzene and ether
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.