Learn More
p-Toluolsulfonylmethylisocyanid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496847 25 g 25 Gramm
11486847 5 g 5 Gramm
11406857 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11496847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14312.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 36635-61-7 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide is a synthetic reagent used in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton, pyrroles, oxazoles and in imidazoles. It serves as an isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction. Furthermore, it is used in the Van Leusen reaction to convert aldehydes to nitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Toluenesulfonylmethylisocyanid ist ein synthetisches Reagenz, das bei der Synthese von Triolenpräparaten mit dem 1,3,5-Trioxazatriquinan-Skelett, Pyrrolen, Oxazolen und in Imidazolen verwendet wird. Es dient als eine Isonitrilkomponente in einer diastereoselektiven Passerini-Reaktion. Es wird auch in der Van Leusen Reaktion zur Umwandlung von Aldehyden in Nitrile verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits-, luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36635-61-7
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
MDL-Nummer MFCD00000005
InChI-Schlüssel CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene
PubChem CID 161915
IUPAC-Name 1-(Isocyanomethylsulfonyl)-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
Schmelzpunkt 109°C to 114°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3592382
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) ≥97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.