Learn More
P-Toluenethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffeimer
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113620 10 g Glasflasche 10 Gramm
10123620 100 g Glasflasche 100 Gramm
10307170 500 g Glasflasche 500 Gramm
10043853 2.5 kg Kunststoffeimer 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10113620 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138710100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-45-6
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.2
MDL-Nummer MFCD00004851
InChI-Schlüssel WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
IUPAC-Name 4-Methylbenzolthiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Chemischer Name oder Material p-Toluenethiol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 40.0°C to 44.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SH
Menge 10 g
Beilstein 06, 416
Merck Index 15, 9478
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 124.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Verklumpter Feststoff
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenethiol
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sikkerhedssætning
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.