Learn More
p-Toluidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454684
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454684 1000 g 1000 Gramm
11464684 250 g 250 Gramm
11474684 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11454684 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13698.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Toluidin ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, organischen Chemikalien und aromatischen Azoverbindungen. Es dient als Komponente von Beschleunigern für Cyanacrylat-Klebstoffe. Des Weiteren wirkt es durch Kondensation mit Salicylaldehyd als zweizähniger Ligand der Schiffschen Base. In einer Reaktion mit Katecholamin bildet es einen Farbstoff, der bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Katecholaminpräparaten nützlich ist.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Pyridin, Diethylether, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Methanol, Kohlenstoffdisulfid, Ölen und verdünnten Säuren.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-49-0
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00007906
InChI-Schlüssel RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC-Name 4-Methylanilin
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluidine
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 199°C to 202°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3451
Beilstein 471281
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,pyridine,diethyl ether,acetone,carbon tetrachloride,methanol,carbon disulfide,oils and dilute acids.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) ≥99%