Learn More
p-Tolylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081495
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
622-59-3
C8H7NS
149.211
MFCD00004813
ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
p-tolyl isothiocyanate, 4-methylphenyl isothiocyanate, 4-methylphenylisothiocyanate, p-tolylisothiocyanate, 4-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methyl, 4-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-tolyl ester, 1-isothiocyanato-4-methyl-benzene, isothiocyanic acid, 4-tolyl ester
12149
1-Isothiocyanato-4-Methylbenzol
CC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
622-59-3
C8H7NS
149.211
MFCD00004813
ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
p-tolyl isothiocyanate, 4-methylphenyl isothiocyanate, 4-methylphenylisothiocyanate, p-tolylisothiocyanate, 4-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methyl, 4-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-tolyl ester, 1-isothiocyanato-4-methyl-benzene, isothiocyanic acid, 4-tolyl ester
12149
1-Isothiocyanato-4-Methylbenzol
CC1=CC=C(C=C1)N=C=S
p-Tolyl isothiocyanate has been used in the preparation of 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione. It is used as capping agent to cap the N-terminal ends of polypeptide. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Tolylisothiocyanat wurde bei der Herstellung von 6-[1 -amino-3-(p-tolyl)-thiohara]-2-ethylbenzo[de]isochinolin-1,3-dion verwendet. Wird als Verschlussmittel verwendet, um die N-terminalen Enden des Polypeptids zu verschließen. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Tolyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 23°C to 26°C
Siedepunkt 236°C to 238°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6345
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 386032
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decompose in water.
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) 97%