Learn More
p-Tolylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434803
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434803 5 g 5 Gramm
11444803 25 g 25 Gramm
11454803 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11434803 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12169.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2947-61-7 | C9H9N | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2947-61-7
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00001922
InChI-Schlüssel RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
PubChem CID 76280
IUPAC-Name 2-(4-methylphenyl)acetonitril
SMILES CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolylacetonitrile
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 0.989
Siedepunkt 242°C to 243°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.519
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1099645
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) ≥98%