Learn More
p-Tolylisothiocyanate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110282
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31110282 100 g
31093216 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31110282 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD149526100g
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolylisothiocyanate
CAS 622-59-3
Summenformel C8H7NS
MDL-Nummer MFCD00004813
Menge 100 g
SMILES CC1=CC=C(N=C=S)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
Reinheit (%) 97%