missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Xylol, ≥99 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™

Catalog Number p-7120736
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
106-42-3
C8H10
106.17
MFCD00008556
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
7809
CHEBI:27417
1,4-xylene
CC1=CC=C(C)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
106-42-3
C8H10
106.17
MFCD00008556
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
7809
CHEBI:27417
1,4-xylene
CC1=CC=C(C)C=C1
Chemischer Name oder Material p-Xylene
Schmelzpunkt 12-13°C
Strukturformel C6H4(CH3)2
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1901563
Formelmasse 106.17g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)
Dichte 0.861g/mL at 20°C
Siedepunkt 138°C to 139°C
Menge 1 L
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25°C (77°F)
Zündpunkt 984°F
Verpackung Glass Bottle
Brechungsindex 1.497
Dampfdruck 9mmHg (20°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'