Learn More
p-Xylylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347925 2 g 2 Gramm
11357925 10 g 10 Gramm
11367925 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347925 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02995.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 539-48-0 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
p-Xylylenediamine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Xylyloldiamin ist
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-48-0
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.198
MDL-Nummer MFCD00009821
InChI-Schlüssel ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylylenediamine, 1,4-phenylenedimethanamine, 1,4-bis aminomethyl benzene, 1,4-benzenedimethanamine, 1,4-xylylenediamine, p-xylylendiamine, 4-aminomethylbenzylamine, p-xylylendiamine czech, p-phenylenebis methylamine, 4-aminomethyl phenyl methanamine
PubChem CID 68315
IUPAC-Name [4-(aminomethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Xylylenediamine
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Siedepunkt 230°C (10 mmHg)
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 2 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 2206190
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 97%