Learn More
Sartorius™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl
Gewährleisten Sie eine präzise Kalibrierungen und genaue Messungen. Das zylindrische Kalibriergewicht aus Edelstahl F1 von Fisherbrand™ ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer Nennmasse zwischen 1 g und 10 kg. Diese zylindrischen Gewichte entsprechen den Anforderungen der Klasse F1.
Marke: Sartorius™ YCW4238-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Zur den Fisherbrand™ Referenzgewichten gehören diese zylindrischen Standardgewichte. Sie bestehen aus haltbarem Edelstahl und sind konform gemäß OIML Klasse F1 für die Anwendungen mit Waagen der Klasse II.- Lieferbar mit unterschiedlichen nominellen Massenwerten von 2 bis 10,000 g
- Ideal für die Qualitätssicherung gemäß ISO 9001ff
- Geräte zum Einstellen, Testen und Kalibrieren von Waagen der Klasse II
- Qualitätssicherung für Waagen mit weniger als 300,000 Schritten
- Gewichte für die Kalibrierung und Eichung anderer Gewichte der niedrigeren Klassen
(F2, F3, M1, M2 und M3)
Spezifikation
Zylindrisches Kalibriergewicht | |
Gehäuse F1 | |
Kunststoff | |
20 g |