Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Prestained Protein MW Marker
Eine Mischung aus sechs blau gefärbten natürlichen Proteinen (20 bis 120 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Marke: Thermo Scientific™ 26612
50.76 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ vorgefärbter Protein-Molekulargewichtsmarker ist eine Mischung aus sechs blau gefärbten natürlichen Proteinen (20 bis 120 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden.Leistungsmerkmale:
Größenbereich – 6 Proteine im Bereich von 20 bis 120 kDa
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Beladen auf Gele geliefert
Vorgefärbt – Zur direkten Betrachtung während der Elektrophorese
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Im Lieferumfang enthalten:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1,5 mM NaN3 und 33 % Glycerin; Komponentenproteine: Beta-Galactosidase (120 kDa), Rinderserumalbumin (85 kDa), Ovalbumin (50 kDa), Carbonanhydrase (35 kDa), Beta-Laktoglobulin (25 kDa), Lysozym (20 kDa)
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
Spezifikation
Lagerungspuffer: 62,5 mM Tris · H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (Gew.-%) SDS, 1 mM DTT, 1,5 mM NaN3 und 33 % (Vol.-%) Glycerin. Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert. |
|
6 | |
Ja | |
1 Farbe: Blau | |
120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa | |
500 μl | |
Western Blotting, SDS-PAGE |
Kolorimetrisch | |
Proteinleiter | |
20 bis 120 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
Pierce™ | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.