Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Spin Purification Kit, 0.2 mL
Reinigung von GST-markierten rekombinanten Fusionsproteinen aus Zelllysaten mit Glutathion (GSH)-Agarose-Affinitätsaufreinigungs-Harzen in Bead-Form, Spin-Säulen und Platten.
Marke: Thermo Scientific™ 16106
304.59 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-Agarose ist ein Hochleistungsharz mit hoher Kapazität für die Affinitätsreinigung von GST-Fusionsproteinen aus zellulären Lysaten.
Die hochwertige– Unterstützung besteht aus Glutathion, das durch seine zentrale Sulfhydrylgruppe über einen aus 12– Atomen bestehenden Spacerarm an vernetzten 6 %igen Agarose-Beads immobilisiert ist. Die Reinigung von GST–Fusionsproteinen mittels Glutathion (GSH) Agarose-Beads ist umfassend dokumentiert und auf eine Vielzahl von Maßstäben, Säulenformaten und spezifischen Applikationen anpassbar. Egal, ob Sie große Mengen rekombinanter Proteine von überexprimierenden E. Coli-Lysaten reinigen oder Protein-Wechselwirkungen untersuchen möchten, bei denen mit GST gekennzeichnete Köderproteine beteiligt sind – Pierce Glutathione Agarose ist für solche Applikationen optimal.Um diesen zahlreichen Verwendungszwecken gerecht zu werden, wird Pierce Glutathion Agarose Resin in verschiedenen Packungsgrößen und -formaten angeboten. Diese umfassen 3 verschiedene Volumen Harzaufschlämmungen, 3 Größen einsatzbereiter Zentrifugensäulen, komplette GST Reinigungskits und FPLC–bereite Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen.
Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität – Bindet mindestens 25 mg rekombinanter GST-Proteine je Milliliter Harz
Hoher Ertrag und Reinheit – reinigt gleichmäßig mindestens 10 mg mit GST – gekennzeichnete Proteine je ml Harz mit einem Reinheitsgrad > 90 %
Kostengünstig – Harz ist kostengünstig und kann mindestens 5 Mal wiederverwendet werden, ohne dass sich Bindungskapazität und Reinigungsleistung verschlechtern
Vielseitig – zur Reinigung von GST – Fusionsproteinen von bakteriellen Lysaten ebenso wie zum Pull-down von Protein-Wechselwirkungen mit GST-markierten – Proteinen verwendbar
Kompatibel – Validiert und effektiv für die Verwendung mit Thermo Scientific Pierce Zelllysereagenzien zur Extraktion und Aufreinigung von Bakterien- oder Säugetierzellkulturen
Flexibel – Erhältlich in mehreren Formaten einschließlich Harz in Großpackungen, Spin-Säulen, Chromatographie-Kassetten und bequemen GST-Reinigungskits
Verfügbare Formate:
Harzsuspensionen: 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
Spin-Säulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
Chromatographie-Kassetten: 1 ml- und 5 ml-Kassetten, kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und Spritzenverarbeitung
Massen- und kundenspezifische Produktion: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse bei Glutathion-Agarose-Großpackungen mit
Enthält:
Kits enthalten Pierce Glutathion-Spin-Säulen, Äquilibrierungs-/Waschpuffer und Glutathion zur Vorbereitung von Elutionspuffern
Spezifikation
0,2 ml | |
Ausreichend für: Aufreinigung von ca. 2 mg GST-markiertem Protein pro Säule • Pierce Glutathion-Spin-Säulen, 0,2 ml, 25 Säulen • Äquilibrier-/Waschpuffer, 250 ml • Glutathion, 184 mg • Entnahmeröhrchen, 2 ml, 80 Röhrchen • Säulenstopfen, 25 Stopfen Bei 4 °C lagern. |
|
Kit mit 25 Säule | |
Spin Purification Kit | |
2 mg mit GST gekennzeichnete Proteine pro Säule | |
Affinität, Agaroseharz |
Pierce GST Spin Purification Kit, 0,2 ml | |
Pierce™ | |
GST-markiertes Protein | |
Glutathion | |
Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.